Läs mer
Cole-Parmer™ Eterbaserad polyuretanslang
Produktkod. 12645646
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
3,0 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre unitSize
12645646 3,0 mm Varje
1 options
Produktkod. 12645646 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 9586903
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för livsmedelsbearbetning, allmän tillverkning, bilindustri, datorutrustning, allmänna laboratorie- och bränsletillämpningar
  • Eterbaserad polyuretanrör.
  • Har god kemisk beständighet mot svaga organiska syror och oljor.
  • Bra förlängning och återhämtning.
  • Giftfri.
  • Transparent.
  • Steriliserbar med etylenoxid.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NSF-51;Icke-DEHP;Icke-ftalat;ADCF;European Pharmacopoeia;USP;3A;FDA;NSF-61
Beskrivning Giftfri
Diameter (metrisk) Inre 3,0 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6.4 mm
Total längd (engelska) 100 ft.
Total längd (metrisk) 30.5 m
Tjocklek (metrisk) 1.6 mm
Min. Driftstemperatur (engelska) -40 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) 85 °C
Förpackningsmängd 100 ft./Pk.
Motståndsegenskaper God kemisk beständighet mot svaga organiska syror och oljor, god töjning och återhämtning
Steriliseringsmetod Etylenoxid
Färg Genomskinlig
Maximalt tryck 100 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 185 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C