Läs mer
Eter, konserverad med 2 % alkohol, max 0,5 % vatten och 7 ppm min BHT, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15528554 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
Förpackning:
Aluminiumflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15528554 4 L Aluminiumflaska 4 L
15538554 1 L Aluminiumflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15528554 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 923905
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 60-29-7
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.12
MDL-nummer MFCD00011646
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-namn etoxietan
LEDER CCOCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ether
Namnnotering Preserved with 2% Alcohol, 0.5% max Water and 7ppm min BHT
Flampunkt −45.00°C
Förpackning Aluminiumflaska
Kvantitet 4 L
Densitet 1L = 0.71kg
Formel vikt 74.12
Kvalitet USP