Läs mer
Eter, ULTRA RESI-ANALYZED , J.T. Baker™
Produktkod. 15518564 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 15518564
Brand: Avantor J.T.Baker 925902
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lösningsmedel och salter med hög renhet utvecklade för extraktion/koncentrering av organiska rester
    För användning i gaskromatografi (GC), analys av organisk rest; För användning i laboratorier, forskning eller tillverkning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ether
CAS 60-29-7
Flampunkt −45°C(−113°F)
Förpackning Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C4H10O
MDL-nummer MFCD00011646
Kvantitet 1 L
Densitet 1L = 0.71kg
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOCC
IUPAC-namn etoxietan
Molekylvikt (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Formel vikt 74.12
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet ULTRA RESI-ANALYZED™