missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ether USP, Macron Fine Chemicals™

Produktkod. 15577864
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
6 x 500 g
Förpackning:
Aluminum Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15577864 6 x 500 g Aluminum Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15577864 Leverantör Avantor Macron Leverantörsnummer 080410

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 60-29-7
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.12
MDL-nummer MFCD00011646
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-namn ethoxyethane
LEDER CCOCC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ether
Kvantitet 6 x 500 g
Förpackning Aluminum Bottle
Formel vikt 74.12
Kvalitet BP/EP/FCC/JP/NF/USP
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.