Läs mer
Ethiazide, LoGiCal
Produktkod. 30463352
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30463352 5 mg
1 options
Produktkod. 30463352 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1811.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethiazide
CAS 1824-58-4
Analyt- eller komponentnamn Ethiazide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H12 Cl N3 O4 S2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3-ethyl-3,4-dihydro-, 1,1-dioxide, (±)-Ethiazide, 3-Ethyl-3,4-dihydro-6-chloro-7-sulfamoyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 3-Ethylhydrochlorothiazide, 6-Chloro-3-ethyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, Acthiazidum, Aethiazidum, Eclotizidum, Ethiazide, Neo-diuresal, Salta
InChI formel InChI=1S/C9H12ClN3O4S2/c1-2-9-12-6-3-5(10)7(18(11,14)15)4-8(6)19(16,17)13-9/h3-4,9,12-13H,2H2,1H3,(H2,11,14,15)
Lösningstyp Neat
LEDER CCC1Nc2cc(Cl)c(cc2S(=O)(=O)N1)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn 6-chloro-3-ethyl-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 325.79
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 324.9958 g/mol