Läs mer
Ethidium Bromid (1 % lösning/molekylärbiologi), Fisher BioReagents
Produktkod. 10132863
Change view
Kvantitet:
10 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10132863 10 ml 10ml
1 options
Produktkod. 10132863 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP130210
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 1239-45-8 | C21H20BrN3 | 394,32 g/mol
Bärnstensfärgad polyflaska; 10 ml
Ethidium Bromid är ett interkalerande färgämne som används vid visualisering av DNA och RNA i elektroforesgeler och cesiumkloriddensitetsgradienter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethidium Bromide
Färg Rött
Namnnotering 1%-lösning
CAS 1239-45-8, 7732-18-5
Förpackning Klar flaska
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- och protease-fria
Molekylformel C21H20BrN3
MDL-nummer MFCD00011724
Kvantitet 10 ml
Merck Index 15, 4769
Fysisk form Vätska
Synonym ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
InChI-nyckel ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
IUPAC-namn 5-etyl-6-fenylfenantridin-5-ium-3,8-diamin;bromid
Molekylvikt (g/mol) 394.32
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
Formel vikt 394.33
Kvalitet Molekylärbiologi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethidium bromide, 1% Solution/Molecular Biology
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3, 8-Diamino-1-ethyl-6-phenylphenantridinium bromide