Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethidium bromide |
| Smältpunkt | 260,0 °C till 262,0 °C |
| Färg | Lila till rött |
| pH | ∼4,5 (1 % vattenlösning vid 20 °C) |
| Flampunkt | >100 °C |
| Förlust vid torkning | Max 5,0%. |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 94% min. (Argentometri) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 25 g |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Ethidium bromide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: 3,8-Diamino-1-ethyl-6-phenylphenantridinium bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.