Läs mer
Ethidium bromid,> 98 %, molekylärbiologiska reagens, MP Biomedicals™
Produktkod. 11496431 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496431 25 g 25g
11476431 1 g 1g
11486431 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496431 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219399325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12135.00 SEK
    11555.80 SEK / 25g
    Save 579.20 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 1239-45-8
Molekylformel C21H20BrN3
Molekylvikt (g/mol) 394.32
MDL-nummer MFCD00011724
InChI-nyckel ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
IUPAC-namn 3,8-diamino-5-etyl-6-fenylfenantridin-5-iumbromid
LEDER [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethidium bromide
Färg Brun-röd
Analysprocentintervall ≥98%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 394.3
Kvalitet Molekylärbiologiska reagens
Fysisk form Pulver