Läs mer
Ethidium bromid, 99,11 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11491631 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491631 1 g 1g
11401641 5 g 5g
11411641 10 g 10g
11421641 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11491631 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219020201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    638.00 SEK
    607.58 SEK / 1g
    Save 30.42 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 1239-45-8
Molekylformel C21H20BrN3
Molekylvikt (g/mol) 394.32
MDL-nummer MFCD00011724
InChI-nyckel ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
IUPAC-namn 3,8-diamino-5-etyl-6-fenylfenantridin-5-iumbromid
LEDER [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethidium bromide
Färg Lila-röd
Analysprocentintervall 1239-45-8
Kvantitet 1 g
Formel vikt 394.3