Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Ethidium bromidavfärgningspåsar, med aktiveringslösning.
Beskrivning
Ethidium bromidavfärgningspåsar används för att säkert avlägsna etidiumbromid från lösningen under nattens behandling. Varje påse extraherar upp till 5 mg av Ethidium Bromid från lösning vilket minimerar exponeringen av forskarpersonal för detta material. Den speciella absorberande blandningen håller kvar färgämnesmolekyler i en bekväm påse för borttagning och förbränning. Det ger ett säkrare och mer ekonomiskt sätt för bortskaffande av farligt avfall.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- För avlägsnande av etidiumbromid från nukleotidlösningar och geler
- Maximal kapacitet är 5 mg etidiumbromid
- Tar även bort Coomassie fläckar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethidium bromide de-staining bags |
| Namnnotering | with activation soln. |
| Löslighetsinformation | It is soluble in water. |
| Kvantitet | 25 st. |
Säkerhet och hantering
- Ethidium bromide de-staining bag activation solution
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol, Sodiumlauryl sulphate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.