Läs mer
Ethidium™ Bromide, for Electrophoresis, Fisher Chemical
Produktkod. 10773601 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass Jar
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10773601 5 g Glass Jar 5g
1 options
Produktkod. 10773601 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer E/P700/44
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 1239-45-8
Smältpunkt 260°C
Färg Purple
pH 4.0 to 7.0
Förpackning Glass Jar
Molekylformel C21H20BrN3
MDL-nummer MFCD00011724
Kvantitet 5 g
Synonym ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
InChI-nyckel ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
IUPAC-namn 5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium-3,8-diamine;bromide
Molekylvikt (g/mol) 394.32
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
Formel vikt 394.3g/mol
Fysisk form Powder