Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Ethidium Bromid, elektroforesreagens, 98 % (torrvikt)
Produktkod. 15420527
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15420527 1 g 1g
15430527 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15420527 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66192.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1239-45-8 | C21H20BrN3, C21H20BrN3 | 394.32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1239-45-8
Molekylformel C21H20BrN3
Synonym 3,8-diamino-5-etyl-6-fenylfenantridiniumbromid; Homidiumbromid
Specifikationer
Analysera 98%
Färg Röd till lila
Formel vikt 394.32
Beilstein 3642536
Smältpunkt ca. 261°
Odör Svag
InChI-nyckel ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Produkttyp Ethidium Bromid, elektroforesreagens
LEDER [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
IUPAC-namn 3,8-diamino-5-etyl-6-fenylfenantridin-5-iumbromid
Molekylvikt (g/mol) 394.32
Renhet torr vikt
Kvantitet 1 g
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.