Läs mer
Ethidium bromidlösning, 0,625 mg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15444489
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 mL
Unit Size:
5ml
Product Code. Kvantitet Unit Size
15444489 5 mL 5ml
1 options
Product Code. 15444489 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J62029.AA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Add to basket
CAS: 1239-45-8 | C21H20BrN3 | 394,32 g/mol
För visualisering av DNA i gelelektrofores
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethidium bromide soln.
Färg Rött
CAS 1239-45-8
Koncentration 0.625mg/ml
Odör Luktfritt
Molekylformel C21H20BrN3
MDL-nummer MFCD00011724
Kvantitet 5 mL
UN-nummer UN2810
Merck Index 14,4731
Fysisk form Dropper flaska
Synonym ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
InChI-nyckel ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
IUPAC-namn 5-etyl-6-fenylfenantridin-5-ium-3,8-diamin;bromid
Molekylvikt (g/mol) 394.32
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
Formel vikt 394.31
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.