Läs mer
Ethidium bromidlösning, 10 mg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15494679
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494679 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 15494679 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62282.AB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    946.63 SEK
    801.65 SEK / 10ml
    Save 144.98 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1239-45-8 | C21H20BrN3 | 394,32 g/mol
Ethidium bromid har använts i ett antal fluorimetriska analyser för nukleinsyror.1,2,3 Det har visat sig binda till enkelsträngat DNA (även om det inte är lika starkt) och trippelsträngat DNA.4 På grund av sin förmåga att binda till DNA är EtBr en hämmare av DNA-polymeras. Ethidium bromid interkalerar dubbelsträngat DNA och RNA och fungerar som en ramförskjutningsmutagen. Det kan också användas tillsammans med akridin orange för att skilja mellan livskraftiga, apoptotiska och nekrotiska celler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethidium bromide soln.
Färg Rött
CAS 1239-45-8
Koncentration 10mg/ml
Odör Luktfritt
Molekylformel C21H20BrN3
MDL-nummer MFCD00011724
Kvantitet 10 mL
UN-nummer UN2810
Merck Index 14,4731
Fysisk form Vätska
Synonym ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
Löslighetsinformation Löslig i vatten (10 mg/ml).
InChI-nyckel ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
IUPAC-namn 5-etyl-6-fenylfenantridin-5-ium-3,8-diamin;bromid
Molekylvikt (g/mol) 394.32
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
Formel vikt 394.32
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethidium bromide solution, 10 mg/ml
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,8-Diamino-1-ethyl-6-phenylphenantridinium bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.