Läs mer
MP Biomedicals™ Ethidium Bromidlösning (10 mg/ml)
Produktkod. 11417060 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 ml
6 x 10 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
60ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11417060 10 ml 10ml
11427060 6 x 10 ml 60ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11417060 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 11ETBC1001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.00 SEK
    782.85 SEK / 10ml
    Save 39.15 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ethidium Bromidlösning (10 mg/ml), molekylärbiologisk klass
  • Koncentration: 0,95 – 1,05 %
  • Renhet (på torr basis):> 98,0 %
  • RNase, DNase, Proteasfritt
  • Fluorescerande DNA och RNA interkalerande medel.
  • Används som färgämne för DNA- och RNA-elektrofores.
  • Förvaring: Förvaras vid +4 °C skyddad från ljus.
  • En 10 mg/ml färdig-att-använda lösning av EtBr i speciellt filtrerat, avjoniserat vatten.
  • Ethidium bromid har använts i ett antal fluorimetriska analyser för nukleinsyror.
  • Det har visat sig binda till enkelsträngat DNA (även om det inte är lika starkt) och trippelsträngat D
  • Ethidium bromid (EtBr) är användbar för alla applikationer som kräver nukleinsyrafärgning inklusive CsCl-plasmid-DNA-isolering och är den mest använda nukleinsyrafärgningen för PAGE- eller agarosgelelektrofores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 1239-45-8
Upptäckt 15-30 min med 0,5 mg/ml lösning
Färg Mörkröd/lila
Koncentration 10 mg/mL
Form Vätska
För användning med (applikation) Nukleinsyraelektrofores; Blotting & Detektion; Nukleinsyragelelektrofores och blottning
Molekylvikt (g/mol) 394.3
Kvantitet 10 ml
Förvaringskrav Förvara vid +4 °C, skydda mot ljus.
Produkttyp Fluorescerande DNA/RNA-färgning
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • ethidium bromide solution 10µg/ml
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethidium bromide