Läs mer
MP Biomedicals™ Ethidium Bromidlösning (10 mg/ml)
Produktkod. 11427060 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 ml
6 x 10 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
60ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11427060 6 x 10 ml 60ml
11417060 10 ml 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11427060 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 11ETBC1002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2295.00 SEK
    2184.97 SEK / 60ml
    Save 110.03 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Ethidium Bromidlösning (10 mg/ml), molekylärbiologisk klass
  • Ethidium bromid (EtBr) är användbar för alla applikationer som kräver nukleinsyrafärgning inklusive CsCl-plasmid-DNA-isolering och är den mest använda nukleinsyrafärgningen för PAGE- eller agarosgelelektrofores.
  • Ethidium bromid har använts i ett antal fluorimetriska analyser för nukleinsyror.
  • En 10 mg/ml färdig-att-använda lösning av EtBr i speciellt filtrerat, avjoniserat vatten.
  • Ethidium bromid (EtBr) är användbar för alla applikationer som kräver nukleinsyrafärgning inklusive CsCl-plasmid-DNA-isolering och är den mest använda nukleinsyrafärgningen för PAGE- eller agarosgelelektrofores.
  • Det har visat sig binda till enkelsträngat DNA (även om det inte är lika starkt) och trippelsträngat DNA.
  • MP 's EtBr ger en djup röd färg till DNA genom att fungera som ett interkalerande medel mellan stärkelsebaserna.
  • På grund av sin förmåga att binda till DNA är EtBr en hämmare av DNA-polymeras.
Specifikationer
CAS 1239-45-8
Upptäckt 15-30 min med 0,5 mg/ml lösning
Färg Mörkröd/lila
Koncentration 10 mg/mL
Form Vätska
För användning med (applikation) Nukleinsyraelektrofores; Blotting & Detektion; Nukleinsyragelelektrofores och blottning
Molekylvikt (g/mol) 394.3
Kvantitet 6 x 10 ml
Förvaringskrav Förvara vid +4 °C, skydda mot ljus.
Produkttyp Fluorescerande DNA/RNA-färgning