Läs mer
Ethidium Bromide Solution, for Electrophoresis, Fisher Chemical™
Produktkod. 10714181 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10714181 10 mL 10ml
10375700 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10714181 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer E/P800/03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1239-45-8
Molekylformel C21H20BrN3
Molekylvikt (g/mol) 394.32
MDL-nummer MFCD00011724
InChI-nyckel ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
IUPAC-namn 5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium-3,8-diamine;bromide
LEDER [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Specifikationer
Färg Red
Förpackning Amber glass bottle
Kvantitet 10 mL
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethidium Bromide solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3, 8-Diamino-1-ethyl-6-phenylphenantridinium bromide