Läs mer
Ethidium Bromid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethidium Bromide |
| CAS | 1239-45-8 |
| Molekylformel | C21H20BrN3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium Bromide, 2,7-Diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium Bromide, 2,7-Diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium Bromide, 2,7-Diamino-9-phenylphenanthridine Ethobromide, Dromilac, Homidium Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H |
| LEDER | [Br-].CC[n+]1c(c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14 |
| IUPAC-namn | 5-etyl-6-fenylfenantyrridin-5-ium-3,8-diamin; Bromid |
| Molekylvikt (g/mol) | 394.31 |
| Formel vikt | 393.0841 |