Läs mer
Ethidium Bromide, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15518204 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
POLYSTORMOR
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15518204 1 g POLYSTORMOR Varje
1 options
Produktkod. 15518204 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 400700
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
    For Nucleic Acid Detection in Electrophoresis
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethidium Bromide
CAS 1239-45-8
Förpackning POLYSTORMOR
Molekylformel C21H20BrN3
MDL-nummer MFCD00011724
Kvantitet 1 g
Synonym ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
InChI-nyckel ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
IUPAC-namn 5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium-3,8-diamine;bromide
Molekylvikt (g/mol) 394.32
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
Formel vikt 394.31
Kvalitet Ultrapure Bioreagent