Läs mer
Ethidium-D5 Bromide, TRC
Produktkod. 30384076
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30384076 5 mg
30377047 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30384076 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE8907025MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1579939-34-6
Molekylformel C21H15D5BrN3 • x(HBr)
Molekylvikt (g/mol) 399.3
Synonym 3,8-Diamino-5-(ethyl-d5)-6-phenylphenanthridinium Bromide Hydrodromide Salt, 2,7-Diamino-10-(ethyl-d5)-9-phenylphenanthridinium Bromide Hydrodromide Salt, 2,7-Diamino-9-phenyl-10-(ethyl-d5)phenanthridinium Bromide Hydrodromide Salt, 2,7-Diamino-9-phenylphenanthridine-d5 Ethobromide Hydrodromide Salt, Dromilac-d5 Hydrodromide Salt, Homidium-d5 Bromide Hydrodromide Salt
IUPAC-namn 3,8-diamino-5-(ethyl-d5)-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
LEDER NC(C=C1)=CC2=C1C3=CC=C(N)C=C3C(C4=CC=CC=C4)=[N+]2C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethidium-D5 Bromide
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H/i1D3,2D2;