Läs mer
Etinylestradiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15660984 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15660984 1 g 1g
15648745 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15660984 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 461550010
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-63-6
Molekylformel C20H24O2
Molekylvikt (g/mol) 296.41
MDL-nummer MFCD00003690
InChI-nyckel BFPYWIDHMRZLRN-SLHNCBLASA-N
Synonym ethinyl estradiol, ethynylestradiol, ethynyl estradiol, ethinylestradiol, ethinyloestradiol, ginestrene, 17-ethinylestradiol, progynon c, ethinoral, eticyclin
PubChem CID 5991
ChEBI CHEBI:4903
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S,17R)-17-etynyl-13-metyl-7,8,9,11,12,14,15,16-oktahydro-6H-cyklopenta[a]fenantren-3,17-diol
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(O)=CC=C34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethinylestradiol
Smältpunkt 180.0°C to 188.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 296.41
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethinylestradiol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethinylestradiol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.