Läs mer
Ethion, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318760
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30318760 100 mg
1 options
Produktkod. 30318760 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DRECA13270000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethion
CAS 563-12-2
Analyt- eller komponentnamn Ethion
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C9 H22 O4 P2 S4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Phosphorodithioic acid, SP,SP'-methylene OP,OP,OP',OP'-tetraethyl ester, Phosphorodithioic acid, S,S'-methylene O,O,O',O'-tetraethyl ester (8CI,9CI), Diethion, ENT 24,105, Ethiol 100, Ethion, Ethopaz, Ethyl methylene phosphorodithioate ([(EtO)2P(S)S]2CH2), Fosfatox E, Hylemax, Hylemox, Match, Niagara 1240, Nialate, O,O,O',O'-Tetraethyl S,S'-methylene bis(phosphorodithioate), Phosphotox E, RP 8167, Rhodocide, Rodocid, Rodocide, Tetraethyl S,S'-methylene bis(phosphorothiolothionate), Tomahawk
InChI formel InChI=1S/C9H22O4P2S4/c1-5-10-14(16,11-6-2)18-9-19-15(17,12-7-3)13-8-4/h5-9H2,1-4H3
LEDER CCOP(=S)(OCC)SCSP(=S)(OCC)OCC
IUPAC-namn dietoxifosfinoytioylsulfanylmetylsulfanyldietoxi-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
Molekylvikt (g/mol) 384.48
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 383,9876 g/mol