Läs mer
Ethion Monooxon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethion Monooxon |
| CAS | 17356-42-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C9 H22 O5 P2 S3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Ethion Monooxon |
| InChI formel | InChI=1S/C9H22O5P2S3/c1-5-11-15(10,12-6-2)18-9-19-16(17,13-7-3)14-8-4/h5-9H2,1-4H3 |
| LEDER | CCOP(=O)(OCC)SCSP(=S)(OCC)OCC |
| IUPAC-namn | diethoxyphosphorylsulfanylmethylsulfanyl-diethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane |
| Molekylvikt (g/mol) | 368.411 |
| Visa mer |