Läs mer
Ethionamide, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ethionamide |
| CAS | 536-33-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethionamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H10 N2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Ethionamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2S/c1-2-7-5-6(8(9)11)3-4-10-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,9,11) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCc1cc(ccn1)C(=S)N |
| Show More |