Läs mer
Ethionamide, MedChemExpress
Produktkod. 16442119
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16442119 1 g 1g
16430858 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16442119 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0276
MedChemExpress Ethionamide(2-ethylthioisonicotinamide) is an antibiotic used in the treatment of tuberculosis.
Ethionamide(2-ethylthioisonicotinamide) is an antibiotic used in the treatment of tuberculosis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethionamide
Fysisk form Powder
CAS 536-33-4
Färg Yellow
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H10N2S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym 2-Ethylthioisonicotinamide
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (1503.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (4.03 mM; Need ultrasonic)
LEDER S=C(C1=CC(CC)=NC=C1)N
Molekylvikt (g/mol) 166.24
Formel vikt 166.24
Procent renhet 98.11%