Läs mer
Ethionamide, Mikromol™
Produktkod. 17913556
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17913556 250 mg
1 options
Produktkod. 17913556 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0845.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethionamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethionamide
CAS 536-33-4
Analyt- eller komponentnamn Ethionamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H10 N2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ethionamide
InChI formel InChI=1S/C8H10N2S/c1-2-7-5-6(8(9)11)3-4-10-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,9,11)
LEDER CCc1cc(ccn1)C(=S)N
IUPAC-namn 2-ethylpyridine-4-carbothioamide
Molekylvikt (g/mol) 166.24
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 166.0565 g/mol