missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethionamide Sulfoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethionamide Sulfoxide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2OS/c1-2-7-5-6(3-4-10-7)8(9)12-11/h3-5H,2,9H2,1H3 |
| Formel vikt | 182.0514 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?