Läs mer
Ethionamide Sulphoxide, Mikromol™
Produktkod. 30050563
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050563 25 mg
1 options
Produktkod. 30050563 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0845.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethionamide Sulphoxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethionamide Sulfoxide
CAS 536-28-7
Analyt- eller komponentnamn Ethionamide Sulfoxide
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C8 H10 N2 O S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ethionamide Sulfoxide
InChI formel InChI=1S/C8H10N2OS/c1-2-7-5-6(3-4-10-7)8(9)12-11/h3-5H,2,9H2,1H3
LEDER CCc1cc(ccn1)C(=S=O)N
IUPAC-namn (2-ethylpyridin-4-yl)-sulfinylmethanamine
Molekylvikt (g/mol) 182.24
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 182.0514 g/mol