Läs mer
Ansell ETHIPARAT etylenvinylacetat (EVA ) Handskar, icke-sterila
Produktkod. 17899662 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17899662 Intermediär
17889662 Betydande
17809672 Liten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 17899662 Leverantör Ansell Leverantörsnummer M2079
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.85 SEK
    88.99 SEK / 100 par
    Save 54.86 SEK
    38% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Syntetiska, puderfria undersökningshandskar som är idealiska för täta handskbyten.
  • Denna icke-sterila, syntetiska handske är gjord av sampolymermaterial (etylenvinylacetatfilm) och är ett säkert och effektivt alternativ till naturgummilatex.
  • li>Förpackad på bakpapper för enkel påtagning
  • Kostnadseffektivt syntetiskt alternativ
  • Skyddar mot latex typ I-allergi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 455 del 1, EN 455 del 3, EN 455 del 1, EN 455 del 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 455 del 1, EN 455 del 3, EN 455 del 1, EN 455 del 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Kemoterapeutisk klassad Nej
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård
AQL 1.5
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Ingen textur
Finger Thickness (English) 1,2 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.03 mm
Latexfri Ja
Material EVA
Palm Thickness (English) 1,2 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.03 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Undersökningshandskar
Storlek Intermediär
Tjocklek (engelska) 1,2 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.03 mm
FDA 510 (k) Nej
Modell ETHIPARAT Icke-steril
Längd (engelska) 10,9 tum
Längd (metrisk) 278 mm