Läs mer
Ansell ETHIPARAT etylenvinylacetat (EVA ) Handskar, icke-sterila
Produktkod. p-7244588 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Produktkod. 17899662
Brand: Ansell M2079
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Syntetiska, puderfria undersökningshandskar som är idealiska för täta handskbyten.
  • Denna icke-sterila, syntetiska handske är gjord av sampolymermaterial (etylenvinylacetatfilm) och är ett säkert och effektivt alternativ till naturgummilatex.
  • li>Förpackad på bakpapper för enkel påtagning
  • Kostnadseffektivt syntetiskt alternativ
  • Skyddar mot latex typ I-allergi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 455 del 1, EN 455 del 3, EN 455 del 1, EN 455 del 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 455 del 1, EN 455 del 3, EN 455 del 1, EN 455 del 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Kemoterapeutisk klassad Nej
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård
AQL 1.5
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Ingen textur
Fingertjocklek (engelska) 1,2 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.03 mm
Latexfri Ja
Material EVA
Palmtjocklek (engelska) 1,2 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.03 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Undersökningshandskar
Storlek Intermediär
Tjocklek (engelska) 1,2 mil
Tjocklek (metrisk) 0.03 mm
FDA 510 (k) Nej
Modell ETHIPARAT Icke-steril
Längd (engelska) 10,9 tum
Längd (metrisk) 278 mm