Läs mer
Ansell ETHIPARAT etylenvinylacetat (EVA ) Handskar, sterila parförpackade
Produktkod. 17869662 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17869662 Betydande
17879662 Intermediär
17859662 Liten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17869662 Leverantör Ansell Leverantörsnummer M3370
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Syntetiska, sterila parpackade, puderfria undersökningshandskar som är idealiska för korta, sterila applikationer.
  • Denna sterila, syntetiska handske är gjord av sampolymermaterial (etylenvinylacetatfilm) och är ett säkert och effektivt alternativ till naturgummilatex.
  • Den är idealisk för frekvent användning vid sterila undersökningar (icke-kirurgiska) procedurer och kan även användas som handskfoder för ökat skydd.
  • Förpackad som ett par sterila handskar per påse
  • Förpackad på underlagspapper för enkel påtagning
  • Kostnadseffektivt syntetiskt alternativ för sterila applikationer
  • Skyddar mot latex typ I-allergi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 455 del 1, EN 455 del 3, EN 455 del 1, EN 455 del 3, ISO 13485, ISO 10993-10:2002
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 455 del 1, EN 455 del 3, EN 455 del 1, EN 455 del 3, ISO 13485, ISO 10993-10:2002
Kemoterapeutisk klassad Nej
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård
AQL 1.5
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Ingen textur
Finger Thickness (English) 1,2 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.03 mm
Latexfri Ja
Material EVA
Palm Thickness (English) 1,2 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.03 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Undersökningshandskar
Storlek Betydande
Tjocklek (engelska) 1,2 mil
Tjocklek (metrisk) 0.03 mm
FDA 510 (k) Nej
Modell ETHIPARAT Sterila par
Längd (engelska) 10,9 tum
Längd (metrisk) 278 mm