Läs mer
Ansell ETHIPARAT etylenvinylacetat (EVA ) Handskar, sterila parförpackade
Handla allt Ansell ProdukterBeskrivning
- Denna sterila, syntetiska handske är gjord av sampolymermaterial (etylenvinylacetatfilm) och är ett säkert och effektivt alternativ till naturgummilatex.
- Den är idealisk för frekvent användning vid sterila undersökningar (icke-kirurgiska) procedurer och kan även användas som handskfoder för ökat skydd.
- Förpackad som ett par sterila handskar per påse
- Förpackad på underlagspapper för enkel påtagning
- Kostnadseffektivt syntetiskt alternativ för sterila applikationer
- Skyddar mot latex typ I-allergi
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 455 del 1, EN 455 del 3, EN 455 del 1, EN 455 del 3, ISO 13485, ISO 10993-10:2002 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 455 del 1, EN 455 del 3, EN 455 del 1, EN 455 del 3, ISO 13485, ISO 10993-10:2002 |
| Kemoterapeutisk klassad | Nej |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Sjukvård |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Ingen textur |
| Finger Thickness (English) | 1,2 mil |
| Visa mer |