Läs mer
Ansell ETHIPARAT etylenvinylacetat (EVA ) Handskar, sterila parförpackade
Produktkod. p-7244589 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Produktkod. 17869662
Brand: Ansell M3370
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Syntetiska, sterila parpackade, puderfria undersökningshandskar som är idealiska för korta, sterila applikationer.
  • Denna sterila, syntetiska handske är gjord av sampolymermaterial (etylenvinylacetatfilm) och är ett säkert och effektivt alternativ till naturgummilatex.
  • Den är idealisk för frekvent användning vid sterila undersökningar (icke-kirurgiska) procedurer och kan även användas som handskfoder för ökat skydd.
  • Förpackad som ett par sterila handskar per påse
  • Förpackad på underlagspapper för enkel påtagning
  • Kostnadseffektivt syntetiskt alternativ för sterila applikationer
  • Skyddar mot latex typ I-allergi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 455 del 1, EN 455 del 3, EN 455 del 1, EN 455 del 3, ISO 13485, ISO 10993-10:2002
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 455 del 1, EN 455 del 3, EN 455 del 1, EN 455 del 3, ISO 13485, ISO 10993-10:2002
Kemoterapeutisk klassad Nej
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård
AQL 1.5
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Ingen textur
Fingertjocklek (engelska) 1,2 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.03 mm
Latexfri Ja
Material EVA
Palmtjocklek (engelska) 1,2 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.03 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Undersökningshandskar
Storlek Betydande
Tjocklek (engelska) 1,2 mil
Tjocklek (metrisk) 0.03 mm
FDA 510 (k) Nej
Modell ETHIPARAT Sterila par
Längd (engelska) 10,9 tum
Längd (metrisk) 278 mm