Läs mer
Ansell ETHIPARAT etylenvinylacetat (EVA ) Handskar, sterila enkelpackade
Produktkod. 17849662 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17849662 Liten
17829662 Betydande
17839662 Intermediär
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 17849662 Leverantör Ansell Leverantörsnummer M3325
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Syntetisk, steril enkelpackad, puderfri undersökningshandske idealisk för korta, sterila applikationer.
  • Denna sterila, syntetiska handske är gjord av sampolymermaterial (etylenvinylacetatfilm) och är ett säkert och effektivt alternativ till naturgummilatex.
  • Den är idealisk för frekvent användning vid sterila undersökningar (icke-kirurgiska) procedurer och kan även användas som handskfoder för ökat skydd.
  • Förpackad som en enda steril handske per påse
  • Förpackad på underlagspapper för enkel påtagning
  • Kostnadseffektivt syntetiskt alternativ för sterila applikationer
  • Skyddar mot latex typ I-allergi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 455 del 1, EN 455 del 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 455 del 1, EN 455 del 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Kemoterapeutisk klassad Nej
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård
AQL 1.5
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Ingen textur
Finger Thickness (English) 1,2 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.03 mm
Latexfri Ja
Material EVA
Palm Thickness (English) 1,2 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.03 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Undersökningshandskar
Storlek Liten
Tjocklek (engelska) 1,2 mil
Tjocklek (metrisk) 0.03 mm
FDA 510 (k) Nej
Modell ETHIPARAT Sterila singlar
Längd (engelska) 10,9 tum
Längd (metrisk) 278 mm