Läs mer
Ethiprole Amide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethiprole Amide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11Cl2F3N4O2S/c1-2-25(24)10-8(12(20)23)21-22(11(10)19)9-6(14)3-5(4-7(9)15)13(16,17)18/h3-4H,2,19H2,1H3,(H2,20,23) |
| Formel vikt | 413.9932 |