Läs mer
Ethiprole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethiprole |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9Cl2F3N4OS/c1-2-24(23)11-9(5-19)21-22(12(11)20)10-7(14)3-6(4-8(10)15)13(16,17)18/h3-4H,2,20H2,1H3 |
| Formel vikt | 395.9826 |