Läs mer
Ethirimol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethirimol |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19N3O/c1-4-6-7-9-8(3)13-11(12-5-2)14-10(9)15/h4-7H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15) |
| Formel vikt | 209.1528 |