Läs mer
Ethisterone, 98%, Thermo Scientific™
906.93 SEK - 2793.11 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 434-03-7 |
|---|---|
| Molekylformel | C21H28O2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.453 |
| MDL-nummer | MFCD00003656 |
| InChI-nyckel | CHNXZKVNWQUJIB-SJFWLOONSA-N |
| Synonym | pregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-, 17a, ksc587g1r, 17-hydroxypregna-4-ene-20-yne-3-one |
| PubChem CID | 12016247 |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-ethynyl-17-hydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| LEDER | CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2CCC4(C3CCC4(C#C)O)C |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15435779
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63580.06 |
5g |
906.93 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15445779
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63580.14 |
25g |
2793.11 SEK
25g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubilitysoluble in chloroform, DMSO (0.05 mg/ml), acetone (slightly ), ethanol (<1mg/mL at 25°C), and water (<1mg/mL at 25°C).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
Kemiska identifierare
| C21H28O2 | |
| MFCD00003656 | |
| pregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-, 17a, ksc587g1r, 17-hydroxypregna-4-ene-20-yne-3-one | |
| (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-ethynyl-17-hydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
Specifikationer
| Ethisterone | |
| C21H28O2 | |
| 1889895 | |
| pregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-, 17a, ksc587g1r, 17-hydroxypregna-4-ene-20-yne-3-one | |
| CHNXZKVNWQUJIB-SJFWLOONSA-N | |
| (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-ethynyl-17-hydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one | |
| 12016247 | |
| 98% |
| 434-03-7 | |
| MFCD00003656 | |
| 14,3741 | |
| soluble in chloroform,DMSO (0.05mg/ml),acetone (slightly ),ethanol (<1mg/ml at 25°C),and water (<1mg/ml at 25°C). | |
| CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2CCC4(C3CCC4(C#C)O)C | |
| 312.453 | |
| 312.45 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H360
May damage fertility or the unborn child.
P201-P202-P260-P263-P264b-P270-P281-P308+P313-P501c
H351-H360-H362
missing translation for 'einecsNumber' : 207-096-5
missing translation for 'rtecsNumber' : TU5570250
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures