Läs mer
Ethisterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethisterone |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O2/c1-4-21(23)12-9-18-16-6-5-14-13-15(22)7-10-19(14,2)17(16)8-11-20(18,21)3/h1,13,16-18,23H,5-12H2,2-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1 |
| Formel vikt | 312.2089 |