Läs mer
Etopabat 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309752
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309752 1 ml
1 options
Produktkod. 30309752 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13295000AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethopabate
CAS 59-06-3
Analyt- eller komponentnamn Ethopabate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H15 N O4
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzoic acid, 4-(acetylamino)-2-ethoxy-, methyl ester, Benzoic acid, 4-acetamido-2-ethoxy-, methyl ester (7CI,8CI), 4-Acetamido-2-ethoxybenzoic acid methyl ester, Ethopabate, Ethyl pabate, Methyl 2-ethoxy-4-acetamidobenzoate, Methyl 4-(acetylamino)-2-ethoxybenzoate, Methyl 4-acetamido-2-ethoxybenzoate
InChI formel InChI=1S/C12H15NO4/c1-4-17-11-7-9(13-8(2)14)5-6-10(11)12(15)16-3/h5-7H,4H2,1-3H3,(H,13,14)
LEDER CCOc1cc(NC(=O)C)ccc1C(=O)OC
IUPAC-namn Metyl4-acetamido-2-etoxibenzoat
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 237.25
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 237,1001 g/mol