Läs mer
Ethopabate-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethopabate ethyl-d5 |
| CAS | 2469244-16-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 D5 H10 N O4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 4-Acetylamino-2-ethoxy-benzoic acid methyl ester-d5, 4-acetamido-2-ethoxy-benzoic acid methyl ester-d5, 4-Acetamido-2-ethoxybenzoic acid methyl ester-d5, Methyl 4-(acetylamino)-2-ethoxybenzoate-d5, Methyl 4-acetamido-2-ethoxybenzoate-d5, Methyl 2-ethoxy-4-acetamidobenzoate-d5, Ethyl Pabate-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO4/c1-4-17-11-7-9(13-8(2)14)5-6-10(11)12(15)16-3/h5-7H,4H2,1-3H3,(H,13,14)/i1D3,4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1cc(NC(=O)C)ccc1C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 4-acetamido-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.28 |
| Visa mer |