Läs mer
Ethopabate, MedChemExpress
Produktkod. 16478846
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16478846 100 mg 100mg
16432306 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16478846 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB2138
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Ethopabate is an antiprotozoal agent which has been widely used to treat and prevent coccidiosis in chickens.
Ethopabate is an antiprotozoal agent which has been widely used to treat and prevent coccidiosis in chickens.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethopabate
Fysisk form Solid
CAS 59-06-3
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H15NO4
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Ethyl pabate
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (210.75 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OC)C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1OCC
Molekylvikt (g/mol) 237.25
Formel vikt 237.25
Procent renhet 99.22%