Läs mer
Ethoprophos (~90%), TRC
Produktkod. 30388641
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30388641 10 g
1 options
Produktkod. 30388641 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE89053010G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethoprophos
CAS 13194-48-4
Molekylformel C8 H19 O2 P S2
Kvantitet 10 g
Synonym Phosphorodithioic acid, O-ethyl S,S-dipropyl ester, Ethyl propyl phosphorodithioate ((EtO)(PrS)2PO) (7CI), ENT 27318, Ethoprop, Ethoprophos, Mobile, Mocap, Mocap 10G, Mocap 15G, Mocap 6EC, O-Ethyl S,S-dipropyl dithiophosphate, O-Ethyl S,S-dipropyl phosphorodithioate, Profos, Prophos, Prophos (ester), Rovokil, S,S-Dipropyl O-ethyl phosphorodithioate, VC 9-104
InChI formel InChI=1S/C8H19O2PS2/c1-4-7-12-11(9,10-6-3)13-8-5-2/h4-8H2,1-3H3
LEDER CCCSP(=O)(OCC)SCCC
IUPAC-namn 1-[ethoxy(propylsulfanyl)phosphoryl]sulfanylpropane
Molekylvikt (g/mol) 242.34
Formel vikt 242.0564