missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethoprophos (~90%), TRC

Produktkod. 30376327
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30376327 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30376327 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE8905301G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethoprophos
CAS 13194-48-4
Molekylformel C8 H19 O2 P S2
Kvantitet 1 g
Synonym Phosphorodithioic acid, O-ethyl S,S-dipropyl ester, Ethyl propyl phosphorodithioate ((EtO)(PrS)2PO) (7CI), ENT 27318, Ethoprop, Ethoprophos, Mobile, Mocap, Mocap 10G, Mocap 15G, Mocap 6EC, O-Ethyl S,S-dipropyl dithiophosphate, O-Ethyl S,S-dipropyl phosphorodithioate, Profos, Prophos, Prophos (ester), Rovokil, S,S-Dipropyl O-ethyl phosphorodithioate, VC 9-104
InChI formel InChI=1S/C8H19O2PS2/c1-4-7-12-11(9,10-6-3)13-8-5-2/h4-8H2,1-3H3
LEDER CCCSP(=O)(OCC)SCCC
IUPAC-namn 1-[ethoxy(propylsulfanyl)phosphoryl]sulfanylpropane
Molekylvikt (g/mol) 242.34
Formel vikt 242.0564
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.