Läs mer
Ethoprophos (Prophos) 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317816
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30317816 1 ml
1 options
Produktkod. 30317816 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010336ME
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethoprophos
CAS 13194-48-4
Analyt- eller komponentnamn Ethoprophos
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H19 O2 P S2
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ethoprophos
InChI formel InChI=1S/C8H19O2PS2/c1-4-7-12-11(9,10-6-3)13-8-5-2/h4-8H2,1-3H3
LEDER CCCSP(=O)(OCC)SCCC
IUPAC-namn 1-[ethoxy(propylsulfanyl)phosphoryl]sulfanylpropane
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 242.34
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 242.0564 g/mol