Läs mer
Ethosuximide 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Produktkod. 30461174
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30461174 1 ml
1 options
Produktkod. 30461174 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0750.0001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethosuximide
CAS 77-67-8
Analyt- eller komponentnamn Ethosuximide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H11 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ethosuximide, 3-Ethyl-3-methyl-2,5-pyrrolidinedione, 2-Ethyl-2-methylsuccinimide, 2-Methyl-2-ethylsuccinimide, 3-Ethyl-3-methylpyrrolidine-2,5-dione, 3-Ethyl-3-methylsuccinimide, 3-Methyl-3-ethylpyrrolidine-2,5-dione, 3-Methyl-3-ethylsuccinimide, Atysmal, C.I. 366, CN 10395, Capitus, Emeside, Epileo Petitmal, Ethosuxide, Ethymal, Etosuximid, H 940, Mesentol, NSC 64013, PM 671, Pemal, Peptinimid, Petinimid, Petnidan, Piknolepsin, Pyknolepsinum, Ronton, Simatin, Succimal, Succimitin, Suxilep, Suximal, Suxinutin, Zarodan, Zarondan, Zarondan-Saft, Zarontin, (+/-)-Ethosuximide, alpha-Ethyl-alpha-methylsuccinimide, alpha-Methyl-alpha-ethylsuccinimide
InChI formel InChI=1S/C7H11NO2/c1-3-7(2)4-5(9)8-6(7)10/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10)
Lösningstyp Single Solution
LEDER CCC1(C)CC(=O)NC1=O
IUPAC-namn 3-ethyl-3-methylpyrrolidine-2,5-dione
Lösningsmedel eller matris Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 141.17
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 141.079 g/mol