Läs mer
Ethosuximide, LoGiCal
Produktkod. 30460703
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460703 10 mg
1 options
Produktkod. 30460703 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0750.00
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethosuximide
CAS 77-67-8
Analyt- eller komponentnamn Ethosuximide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H11 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ethosuximide, 3-Ethyl-3-methyl-2,5-pyrrolidinedione, 2-Ethyl-2-methylsuccinimide, 2-Methyl-2-ethylsuccinimide, 3-Ethyl-3-methylpyrrolidine-2,5-dione, 3-Ethyl-3-methylsuccinimide, 3-Methyl-3-ethylpyrrolidine-2,5-dione, 3-Methyl-3-ethylsuccinimide, Atysmal, C.I. 366, CN 10395, Capitus, Emeside, Epileo Petitmal, Ethosuxide, Ethymal, Etosuximid, H 940, Mesentol, NSC 64013, PM 671, Pemal, Peptinimid, Petinimid, Petnidan, Piknolepsin, Pyknolepsinum, Ronton, Simatin, Succimal, Succimitin, Suxilep, Suximal, Suxinutin, Zarodan, Zarondan, Zarondan-Saft, Zarontin, (+/-)-Ethosuximide, alpha-Ethyl-alpha-methylsuccinimide, alpha-Methyl-alpha-ethylsuccinimide
InChI formel InChI=1S/C7H11NO2/c1-3-7(2)4-5(9)8-6(7)10/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10)
Lösningstyp Neat
LEDER CCC1(C)CC(=O)NC1=O
IUPAC-namn 3-ethyl-3-methylpyrrolidine-2,5-dione
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 141.17
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 141.079 g/mol