Läs mer
Ethosuximide, MedChemExpress
Produktkod. 16402276
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
16402276 500 mg
1 options
Produktkod. 16402276 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1378
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Ethosuximide, a widely prescribed anti-epileptic drug, improves the phenotypes of multiple neurodegenerative disease models and blocks the low voltage activated T-type calcium channel.
Ethosuximide, a widely prescribed anti-epileptic drug, improves the phenotypes of multiple neurodegenerative disease models and blocks the low voltage activated T-type calcium channel.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethosuximide
CAS 77-67-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H11NO2
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (708.37 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C(C)(CC)C1)NC1=O
Molekylvikt (g/mol) 141.17
Formel vikt 141.17
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration