Läs mer
Ethosuximide, Mikromol™
Beskrivning
Ethosuximide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethosuximide |
| CAS | 77-67-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethosuximide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H11 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Ethosuximide, 3-Ethyl-3-methyl-2,5-pyrrolidinedione, 2-Ethyl-2-methylsuccinimide, 2-Methyl-2-ethylsuccinimide, 3-Ethyl-3-methylpyrrolidine-2,5-dione, 3-Ethyl-3-methylsuccinimide, 3-Methyl-3-ethylpyrrolidine-2,5-dione, 3-Methyl-3-ethylsuccinimide, Atysmal, C.I. 366, CN 10395, Capitus, Emeside, Epileo Petitmal, Ethosuxide, Ethymal, Etosuximid, H 940, Mesentol, NSC 64013, PM 671, Pemal, Peptinimid, Petinimid, Petnidan, Piknolepsin, Pyknolepsinum, Ronton, Simatin, Succimal, Succimitin, Suxilep, Suximal, Suxinutin, Zarodan, Zarondan, Zarondan-Saft, Zarontin, (+/-)-Ethosuximide, alpha-Ethyl-alpha-methylsuccinimide, alpha-Methyl-alpha-ethylsuccinimide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO2/c1-3-7(2)4-5(9)8-6(7)10/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10) |
| LEDER | CCC1(C)CC(=O)NC1=O |
| IUPAC-namn | 3-ethyl-3-methylpyrrolidine-2,5-dione |
| Visa mer |