Läs mer
Etosuximid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15666804 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15666804 25 g 25g
15656804 5 g 5g
15648735 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15666804 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 461400250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 77-67-8 | C7H11NO2 | 141.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-67-8
Molekylformel C7H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 141.17
MDL-nummer MFCD00072123
InChI-nyckel HAPOVYFOVVWLRS-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethosuximide, zarontin, etosuximida, 2-ethyl-2-methylsuccinimide, ethosuxide, ethosuccimide, ethosuccinimide, petnidan, suxinutin, atysmal
PubChem CID 3291
ChEBI CHEBI:4887
IUPAC-namn 3-etyl-3-metylpyrrolidin-2,5-dion
LEDER CCC1(C)CC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethosuximide
Smältpunkt 47.0°C to 50.0°C
Kokpunkt 134.0°C (5.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 141.17
Procent renhet ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethosuximide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethosuximide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.